Learn More
Wheaton™ Mano de mortero
Código de producto. 10198991 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10198991 5 ml paquete de 2
10342252 2mL paquete de 2
2 options
Código de producto. 10198991
Marca: Wheaton™ 357971
Solo quedan null
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 6,35mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Eje de acero inoxidable/punta de PTFE
Tipo de producto Mano de mortero
Para utilizar con (aplicación) Para tejidos como hígado, intestinos y corazón
Para utilizar con (equipo) Para su uso con la trituradora de tejidos Potter-Elvehjem de 5 ml
Material de la mano de mortero Eje de acero inoxidable/punta de PTFE