Learn More
Haldenwanger™ Mano de mortero
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
24mm
28mm
30mm
42mm
45mm
48mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Description
Las superficies de molienda están esmaltadas.
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (métrico) | 48mm |
| Tipo de producto | Mano de mortero |
| Longitud (métrico) | 185mm |
| Tipo | Mano de mortero |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction