Learn More
Mezcla de pesticidas 9, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16360488 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16360488 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16360488
Marca: SPEX Certiprep SPXPR9
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 9 SPEX CertiPrep™ con 16 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alimentaria y las aplicaciones QuEChERS.
  • Mezcla de pesticidas 9 con 16 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97
97
99.5
99.5
96.7
94.2
97
99.5
98.1
98
98.4
98
99.5
99.5
98.6
99.4
Fórmula molecular C10H10Cl2O3
C16H12ClNO5
C10H11F3N2O
C14H17Cl2NO2
C4H8Cl3O4P
C13H22NO4PS
C13H22NO5PS
C8H15NOS
C12H15NO4
C12H14N4O4S2
C24H32O4
C12H15NO3
C9H13ClN6
C7H12ClN5
C8H14ClN5
C6H10ClN5
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.091 g/mol
333.723 g/mol
232.202 g/mol
302.196 g/mol
257.437 g/mol
319.357 g/mol
335.356 g/mol
173.276 g/mol
237.252 g/mol
342.394 g/mol
384.509 g/mol
221.252 g/mol
240.693 g/mol
201.657 g/mol
215.683 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock Organic Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile, acetone