Learn More
Mezcla de pesticidas 5, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16320488 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16320488 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16320488
Marca: SPEX Certiprep SPXPR5
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 5 SPEX CertiPrep™ con 14 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alimentaria y las aplicaciones QuEChERS.
  • Mezcla de pesticidas 5 con 14 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baygon (propoxur)
Metalaxyl
Methomyl
Pymetrozine
Pyraclostrobin
Oxamyl
Paclobutraz
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.2
99.5
99.5
99.9
99.9
99.5
98.6
99.2
99.5
99.5
99.5
99.5
98.4
98.8
Fórmula molecular C11H15NO3
C15H21NO4
C5H10N2O2S
C10H11N5O
C19H18ClN3O4
C7H13N3O3S
C15H20ClN3O
C15H16Cl3N3O2
C14H8Cl2N4
C9H10Cl2N2O
C9H10Cl2N2O2
C12H18N2O
C19H21ClN2O
C6H15O4PS2
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.242 g/mol
279.332 g/mol
162.210 g/mol
217.227 g/mol
387.817 g/mol
219.2614 g/mol
293.792 g/mol
376.6654 g/mol
303.146 g/mol
233.094 g/mol
249.094 g/mol
206.284 g/mol
328.836 g/mol
246.2847 g/mol