Learn More
Mezcla de pesticidas 3, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16300488 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 16300488
Marca: SPEX Certiprep SPXPR3
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 3 SPEX CertiPrep™ con 15 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alimentaria y las aplicaciones QuEChERS.
  • Mezcla de pesticidas 3 con 15 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargite (omite)
Carbaryl
Myclobutanil (systhane)
Dimethomorph
Etoxazole
Spirodiclo
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.4
99.9
98.6
98.4
98.9
99.5
99.6
99.5
99.5
98.5
99
96
98.9
99
99.4
Fórmula molecular C19H26O4S
C12H11NO2
C15H17ClN4
C21H22ClNO4
C21H23F2NO2
C21H24Cl2O4
C8H10ClN5O3S
C9H6F3N3O
C25H28O3
C7H17O2PS3
C2H8NO2PS
C11H15BrClO3PS
C7H14NO5P
C12H17O4PS2
C11H20N3O3PS
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.472 g/mol
201.221 g/mol
288.775 g/mol
387.8567 g/mol
359.410 g/mol
411.319 g/mol
291.715 g/mol
229.159 g/mol
376.488 g/mol
260.377 g/mol
141.001328 g/mol
373.631 g/mol
223.1635 g/mol
320.3647 g/mol
305.334 g/m
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pesticide Mix 3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile