Learn More
Mezcla de pesticidas 10, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16380478 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16380478 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16380478
Marca: SPEX Certiprep SPXPR10
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 10 SPEX CertiPrep™ con 15 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alimentaria y las aplicaciones QuEChERS.
  • Mezcla de pesticidas 9 10 con 15 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldrin, DDE (p-p')
DDE (p-p')
DDD (o-p)
DDD (p-p')
DDE (o-p)
DDT (o-p')
DDT (p-p')
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.4
99
99.7
99
99.5
99
99
98
97.7
99
99
98
89.4
99.5
99
Fórmula molecular C12H8Cl6
C2H2Cl2
C14H10Cl4
C14H10Cl4
C14H8Cl4
C14H9Cl5
C14H9Cl5
C12H8Cl6O
C12H8Cl6O
C12H8Cl6O
C12H8Cl6O
C10H15NO
C10Cl10O
C8H14N4OS
C10Cl12
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.910 g/mol
96.943 g/mol
320.041 g/mol
320.041 g/mol
318.025 g/mol
354.486 g/mol
354.486 g/mol
380.909 g/mol
380.909 g/mol
380.9093 g/mol
380.909 g/mol
165.232 g/mol
490.636 g/mol
214.288 g/mol
545.543 g/mol