Learn More
Ácido perrénico (VII), 99,99 %, (base de trazas metálicas), solución al 76,5 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perrhenic(VII)acid |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Nombre de nota | 99.99% |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
| Fórmula lineal | HReO4 |
| Concentración | 70 to 76.5% (HReO4) |
| Densidad | 2.1600g/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.21 |
| Grado | base de trazas de metales |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |