missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peroxiredoxin 6 (PRDX6) Monoclonal Antibody (OTI11B8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF813658
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peroxiredoxin 6 (PRDX6) Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 6 (PRDX6) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Peroxiredoxin 6 (PRDX6) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| O08709, O35244, P30041 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 11758, 94167, 9588 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI11B8 | |
| Unconjugated | |
| PRDX6 | |
| 1-Cys; 1-Cys peroxiredoxin; 1-Cys PRX; 1-cysPrx; 24 kDa protein; 9430088D19Rik; AA690119; Acidic calcium-independent phospholipase A2; aiPLA2; Antioxidant protein 2; Aop2; Brp-12; CP-3; epididymis secretory sperm binding protein Li 128m; GPx; HEL-S-128m; KIAA0106; Liver 2D page spot 40; Ltw4; Ltw-4; Lvtw-4; MGC46173; MSP23; NKEFA; Non-selenium glutathione peroxidase; NSGPx; ORF06; p29; PAG; PAGA; PAGB; peroxiredoxin 6; peroxiredoxin-6; Prdx5; Prdx6; PRX; Prx6; Red blood cells page spot 12; thiol-specific antioxidant protein; Tsa | |
| Full length human recombinant protein of human Prdx6 (NP_004896) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido