missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peroxiredoxin 6 Antibody (22E7), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18188429 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188429

Marca: Bio-Techne NBP259436IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peroxiredoxin 6 Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Peroxiredoxin 6
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 220000000
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 1-Cys, 24 kDa protein, Acidic calcium-independent phospholipase A2, aiPLA21-Cys PRX, Antioxidant protein 2, AOP2Non-selenium glutathione peroxidase, EC 1.11.1.15, EC 1.11.1.7, EC 3.1.1.-, KIAA0106Red blood cells page spot 12, Liver 2D page spot 40, MGC46173, NSGPx1-Cys peroxiredoxin, p29, peroxiredoxin 6, peroxiredoxin-6, PRX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Peroxiredoxin 6 (1-224aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9588
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.