missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peroxiredoxin 2 Antibody (SAIC-34B-124) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30162208 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30162208 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320102JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Peroxiredoxin 2 Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Mass Spectrometry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Peroxiredoxin 2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Mass Spectrometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SAIC-34B-124
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.11.1, MGC4104, Natural killer cell-enhancing factor B, natural killer-enhancing factor B, NKEFBNKEF-B, peroxiredoxin 2, peroxiredoxin-2, PRPTDPX1, PRX2, PRXII, thiol-specific antioxidant 1, Thiol-specific antioxidant protein, Thioredoxin peroxidase 1, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 1, torin, TPX1, TSAEC 1.11.1.15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide 'LSEDYGVLK', derived from the cellular redox regulator Peroxiredoxin-2, conjugated to KLH.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.