Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada con peróxido
Código de producto. 12706278
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3.2mm
6,4 mm
6.4mm
9.6 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3,2 mm
0,25 pulg, 6.4mm
8 mm
0,37 in, 9,6 mm
11,2 mm
0,62 in, 16mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 FT
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12706278 6.4mm 0,37 in, 9,6 mm cada uno
11756128 6,4 mm 11,2 mm 1 PCS
11761179 1,6 mm 0,12 in, 3,2 mm 1 PCS
11780039 3.2mm 0,25 pulg, 6.4mm cada uno
13064857 9.6 mm 0,62 in, 16mm 25 FT
13103778 6,4 mm 8 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12706278
Marca: Masterflex™ 0641171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-Parmer™ presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-ParmerTM presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Fabricados conforme a GMP
  • Inodoro, no tóxico y translúcido
  • Escala de temperatura: De - 51 a 238 ° C
  • Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, USP, GMP
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,37 in, 9,6 mm
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1.6mm
Para utilizar con (aplicación) Para la industria farmacéutica, biotecnología, alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 460,4 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C
Tipo de producto Tubos de conducción