Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada con peróxido
Description
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con peróxido Cole-ParmerTM presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
- El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Fabricados conforme a GMP
- Inodoro, no tóxico y translúcido
- Escala de temperatura: De - 51 a 238 ° C
- Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, USP, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,2 mm |
| Grosor (métrico) | 2,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la industria farmacéutica, biotecnología, alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Show More |