Learn More
Solución permeabilizante 2 (RUO/GMP), BD Biosciences™
Código de producto. 15855948
Click to view available options
Cantidad:
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15855948
Marca: BD Biosciences 340973
Para la permeabilización de membranas linfocitarias antes de la tinción de inmunofluorescencia intracelular con anticuerpos monoclonales.
  • Concentrado premezclado formulado específicamente para uso en citometría de flujo.
  • Para la permeabilización de membranas linfocitarias antes de la tinción de inmunofluorescencia intracelular con anticuerpos monoclonales.
  • Esta formulación está diseñada para aplicaciones de activación específicas de antígenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Permeabilización de membranas linfocitarias antes de la tinción de inmunofluorescencia intracelular con anticuerpos monoclonales.
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Cantidad 500 pruebas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD FACS Permeabilizing Solution 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diethylene glycol, formaldehyde, methanol