Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El medio de permeabilización (medio B) es un componente del kit de permeabilización celular FIX & PERM™. Este kit se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
Flexible: compatible con múltiples tipos de muestras y antígenos celulares
Sólido: no afecta al patrón de dispersión de las células
Eficiente: detecta simultáneamente marcadores intracelulares y de superficie
Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
La fórmula del medio de permeabilización se diseñó específicamente para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
Cómo funciona
Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con medio de fijación (medio A) (Cat. n.º GAS001S100) y se lavan. A continuación, las células se incuban con el medio de permeabilización y el anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
La fórmula del medio de permeabilización se diseñó específicamente para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
Cómo funciona
Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con medio de fijación (medio A) (Cat. n.º GAS001S100) y se lavan. A continuación, las células se incuban con el medio de permeabilización y el anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo | Medio de permeabilización (medio B) |
| Cantidad | 5 mL |
| Tipo de reactivo | Reactivo de permeabilización |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |