Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Código de producto. 17821369
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11,18 x 8,51 mm
12,70 x 11,28 mm
12,70 x 16,38 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
8,38 x 8,51 mm
Unit Size:
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 400
Product Code. Dimensions (LxW) unitSize
17821369 14,81 x 5,97 mm paquete de 300
17811569 12,70 x 4,62 mm paquete de 200
17821479 12,70 x 5,97 mm paquete de 200
17811499 22,23 x 8,51 mm paquete de 200
17861479 14,81 x 8,51 mm paquete de 300
17841369 11,18 x 8,51 mm paquete de 400
17831479 12,70 x 8,51 mm paquete de 200
17881489 8,38 x 8,51 mm paquete de 300
17801649 14,81 x 11,28 mm paquete de 300
17801559 22,23 x 11,28 mm paquete de 200
17871549 12,70 x 11,28 mm paquete de 200
17871419 12,70 x 16,38 mm paquete de 200
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17821369
Brand: Brady™ 173972
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Manguitos marcadores de cables termorretráctiles PermaSleeve™ para las impresoras portátiles por transferencia térmica TLS2200 y TLS PC Link. Las referencias TLS2200 también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT-BK).
  • PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
  • Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Specifications
Descripción PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color White
Acabado Mate
Formato Hoja
Material Polyolefin
Tipo de producto Wire and Cable Markers
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter)
Etiquetas por fila 3
Cantidad 300 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 22 a 16 AWG
Dimensions (LxW) 14,81 x 5,97 mm
Longitud (imperial) 0.235 in.
Longitud (métrico) 5.97 mm
Anchura (imperial) 0.583 in.
Anchura (métrico) 14.81 mm
Alternate Part Number M6-125-175-342-WT-3