Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Descripción
- PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Hoja |
| Material | Polyolefin |
| Tipo de producto | Wire and Cable Markers |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter) |
| Etiquetas por fila | 2 |
| Mostrar más |