Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™ resistentes a altas temperaturas
Código de producto. 17851359
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1,75 in
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1,75 in
0,851 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,667 x 1,75 in
1,667 x 1 in
Calibre de alambre:
De 00 AWG a 500 MCM
De 12 a 8 AWG
De 16 a 10 AWG
De 2 a 0000 AWG
De 20 a 16 AWG
De 26 a 18 AWG
De 6 a 1 AWG
De 8 a 4 AWG
Diámetro (imperial):
0,094 in
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,375 in
0,5 in
0,75 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensions (LxW) Calibre de alambre Diámetro (imperial) unitSize
17851359 0,182 x 1 in De 26 a 18 AWG 0,094 in paquete de 100
17821449 0,182 x 1,75 in De 26 a 18 AWG 0,094 in paquete de 100
17831579 0,235 x 1 in De 20 a 16 AWG 0,125 in paquete de 100
17811539 0,235 x 1,75 in De 20 a 16 AWG 0,125 in paquete de 100
17891609 0,335 x 1 in De 16 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17831559 0,335 x 1,75 in De 16 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17801619 0,444 x 1 in De 12 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17801629 0,444 x 1,75 in De 12 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17891579 0,645 x 1 in De 8 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17891419 0,645 x 1,75 in De 8 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17881469 0,851 x 1 in De 6 a 1 AWG 0,5 in paquete de 100
17811659 0,851 x 1,75 in De 6 a 1 AWG 0,5 in paquete de 100
17841569 1,25 x 1,75 in De 2 a 0000 AWG 0,75 in paquete de 100
17821619 1,667 x 1 in De 00 AWG a 500 MCM 1 in paquete de 50
17861369 1,667 x 1,75 in De 00 AWG a 500 MCM 1 in paquete de 50
15 options
Código de producto. 17851359
Marca: Brady™ 173545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los manguitos marcadores de cables termorretráctil PermaSleeve™ de fluoruro de polivinilideno (B-345) están específicamente diseñados para altas temperaturas y aplicaciones de desgasificación de vacío bajo.
  • Los manguitos termorretráctiles 2:1 son resistentes a la decoloración e ignífugos, y cumplen los requisitos de la especificación SP-R-0022A de la NASA sobre desgasificación al vacío
  • Los manguitos pueden utilizarse en aplicaciones que requieren una mayor resistencia a productos químicos agresivos como combustibles, lubricantes y disolventes de limpieza potentes
  • Cumple con la normativa SAE-AMS-DTL-23053/18 (Clase 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, probado conforme a ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a la norma RoHS y reconocido por UL
  • Rango de temperaturas de funcionamiento entre -55 y 225°C (de -67 a 437°F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material PVDF
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +437°F
Intervalo de temperatura (métrico) -55°C to +225°C
Calibre de alambre De 26 a 18 AWG
Dimensions (LxW) 0,182 x 1 in
Longitud (imperial) 0.182 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 4.62 mm
Diámetro (imperial) 0,094 in
Diámetro (métrico) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-94-1-345-WT