Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. 17828764
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1,75 in
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1,75 in
0,851 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,66 x 1,75 in
1,66 x 1 in
1,667 x 1,75 in
1,667 x 1 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 6 a 0000 AWG
De 8 a 1 AWG
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 50
| Product Code. | Dimensions (LxW) | Calibre de alambre | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17828764 | 1,66 x 1,75 in | De 2 a 500 MCM | M710, BMP71 | paquete de 50 |
| 17881429 | 0,182 x 1 in | De 28 a 20 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17879184 | 0,182 x 1 in | De 28 a 20 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17841679 | 0,182 x 1,75 in | De 28 a 20 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17878974 | 0,182 x 1,75 in | De 28 a 20 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881679 | 0,235 x 1 in | De 22 a 16 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17818884 | 0,235 x 1 in | De 22 a 16 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17861379 | 0,235 x 1,75 in | De 22 a 16 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17878824 | 0,235 x 1,75 in | De 22 a 16 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17851599 | 0,335 x 1 in | De 20 a 10 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17898874 | 0,335 x 1 in | De 20 a 10 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17811409 | 0,335 x 1,75 in | De 20 a 10 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17849034 | 0,439 x 1 in | De 16 a 8 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17808964 | 0,439 x 1,75 in | De 16 a 8 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17841649 | 0,444 x 1 in | De 16 a 8 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17821649 | 0,444 x 1,75 in | De 16 a 8 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17891519 | 0,645 x 1 in | De 12 a 4 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17879074 | 0,645 x 1 in | De 12 a 4 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17811489 | 0,645 x 1,75 in | De 12 a 4 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17868834 | 0,645 x 1,75 in | De 12 a 4 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881619 | 0,851 x 1 in | De 8 a 1 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17808774 | 0,851 x 1 in | De 8 a 1 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881379 | 0,851 x 1,75 in | De 8 a 1 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17841379 | 1,25 x 1 in | De 6 a 0000 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17838834 | 1,66 x 1 in | De 2 a 500 MCM | M710, BMP71 | paquete de 50 |
| 17831629 | 1,667 x 1 in | De 2 a 500 MCM | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 50 |
| 17891599 | 1,667 x 1,75 in | De 2 a 500 MCM | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 50 |
| 17801639 | 1,25 x 1,75 in | De 6 a 0000 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17828764
Brand: Brady™ 174527
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
- El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
- Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Cantidad | 50 Labels |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -67°F to +275°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +135 °C |
| Calibre de alambre | De 2 a 500 MCM |
| Dimensions (LxW) | 1,66 x 1,75 in |
| Longitud (imperial) | 1.66 in. |
| Anchura (imperial) | 1.75 in. |
| Anchura (métrico) | 44.45 mm |
| Altura (métrico) | 42.16 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm |
| Alternate Part Number | M7-1000-175-342 |
| Show More Show Less |