Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. 17841699
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Diámetro (imperial):
0,094 in
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Packungsgröße:
paquete de 100
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Calibre de alambre Diámetro (imperial) unitSize
17841699 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17811669 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG 0,094 in paquete de 100
17821639 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG 0,125 in paquete de 100
17871429 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17811469 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17861699 0,444 x 1 in De 16 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17831639 0,444 x 1,75 in De 16 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17821559 0,645 x 1 in De 12 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17821509 0,851 x 1,75 in De 8 a 1 AWG 0,5 in paquete de 100
17821689 1,667 x 1,75 in De 2 a 500 MCM 1 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17841699 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173652
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
  • El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
  • Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
  • Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
  • Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Red
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyolefin
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 12 a 4 AWG
Dimensions (LxW) 0,645 x 1,75 in
Longitud (imperial) 0.645 in.
Anchura (imperial) 1.75 in.
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (métrico) 16.38 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-375-175-342-RD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.