Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. 17851409
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 2 in
0,235 x 2 in
0,335 x 2 in
0,444 x 2 in
0,645 x 2 in
0,851 x 2 in
1,25 x 2 in
1,667 x 2 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 6 a 0000 AWG
De 8 a 1 AWG
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 70
24 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Calibre de alambre | Color | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17851409 | 0,182 x 2 in | De 28 a 20 AWG | Amarillo | 4,62 mm | paquete de 70 |
| 17891629 | 0,182 x 2 in | De 28 a 20 AWG | Blanco | 4,62 mm | paquete de 70 |
| 17801519 | 0,235 x 2 in | De 22 a 16 AWG | Blanco | 5,97 mm | paquete de 70 |
| 17851569 | 0,335 x 2 in | De 20 a 10 AWG | Blanco | 8,51 mm | paquete de 70 |
| 17871699 | 0,444 x 2 in | De 16 a 8 AWG | Blanco | 11,28 mm | paquete de 70 |
| 17871709 | 0,645 x 2 in | De 12 a 4 AWG | Blanco | 16,38 mm | paquete de 70 |
| 17861469 | 0,851 x 2 in | De 8 a 1 AWG | Blanco | 21,62 mm | paquete de 70 |
| 17801409 | 1,25 x 2 in | De 6 a 0000 AWG | Blanco | 31,75 mm | paquete de 70 |
| 17831429 | 1,667 x 2 in | De 2 a 500 MCM | Blanco | 42,34 mm | paquete de 70 |
| 17878954 | 0,182 x 2 in | De 28 a 20 AWG | Negro | 4,62 mm | paquete de 70 |
| 17819174 | 0,235 x 2 in | De 22 a 16 AWG | Negro | 5,97 mm | paquete de 70 |
| 17879204 | 0,335 x 2 in | De 20 a 10 AWG | Negro | 8,51 mm | paquete de 70 |
| 17858784 | 0,444 x 2 in | De 16 a 8 AWG | Negro | 11,28 mm | paquete de 70 |
| 17829184 | 0,645 x 2 in | De 12 a 4 AWG | Negro | 16,38 mm | paquete de 70 |
| 17878944 | 0,851 x 2 in | De 8 a 1 AWG | Negro | 21,62 mm | paquete de 70 |
| 17889124 | 1,25 x 2 in | De 6 a 0000 AWG | Negro | 31,75 mm | paquete de 70 |
| 17879214 | 1,667 x 2 in | De 2 a 500 MCM | Negro | 42,34 mm | paquete de 70 |
| 17891429 | 0,235 x 2 in | De 22 a 16 AWG | Amarillo | 5,97 mm | paquete de 70 |
| 17821569 | 0,335 x 2 in | De 20 a 10 AWG | Amarillo | 8,51 mm | paquete de 70 |
| 17861559 | 0,444 x 2 in | De 16 a 8 AWG | Amarillo | 11,28 mm | paquete de 70 |
| 17801529 | 0,645 x 2 in | De 12 a 4 AWG | Amarillo | 16,38 mm | paquete de 70 |
| 17851489 | 0,851 x 2 in | De 8 a 1 AWG | Amarillo | 21,62 mm | paquete de 70 |
| 17841429 | 1,25 x 2 in | De 6 a 0000 AWG | Amarillo | 31,75 mm | paquete de 70 |
| 17871379 | 1,667 x 2 in | De 2 a 500 MCM | Amarillo | 42,34 mm | paquete de 70 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17851409
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
173592
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
- Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
- Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
- Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Cantidad | 70 Labels |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -67°F to +275°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +135 °C |
| Calibre de alambre | De 28 a 20 AWG |
| Dimensions (LxW) | 0,182 x 2 in |
| Longitud (imperial) | 0.182 in. |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 50.8 mm |
| Altura (métrico) | 4,62 mm |
| Diámetro (imperial) | 0.094 in. |
| Diámetro (métrico) | 2.39 mm |
| Alternate Part Number | M6-094-2-342-YL-R |
| Mostrar más Mostrar menos |