Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. p-7250677
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,645 x 1,75 in
0,851 x 1,75 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Diámetro (imperial):
0,094 in
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,375 in
0,5 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensions (LxW) Calibre de alambre Diámetro (imperial) unitSize
17821409 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG 0,094 in paquete de 100
17891509 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG 0,125 in paquete de 100
17831469 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17871409 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17861409 0,444 x 1,75 in De 16 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17831389 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG 0,375 in paquete de 100
17841389 0,851 x 1,75 in De 8 a 1 AWG 0,5 in paquete de 100
17821519 1,667 x 1,75 in De 2 a 500 MCM 1 in paquete de 50
8 options
Código de producto. 17821409
Marca: Brady™ 173585
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
  • El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
  • Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
  • Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
  • Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Green
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyolefin
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 28 a 20 AWG
Dimensions (LxW) 0,182 x 1 in
Longitud (imperial) 0.182 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 4.62 mm
Diámetro (imperial) 0,094 in
Diámetro (métrico) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-094-1-342-GR