Learn More
Brady™ Marcadores de cables PermaSleeve™ de calidad comercial para las impresoras M6/M7
Código de producto. 17808734
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1,75 in
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Calibre de alambre Color Altura (métrico) unitSize
17808734 0,439 x 1 in De 16 a 8 AWG Blanco 11,15 mm paquete de 1000
17868904 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG Blanco 4,62 mm paquete de 2500
17839044 0,182 x 1,75 in De 28 a 20 AWG Blanco 4,62 mm paquete de 2500
17828324 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG Blanco 5,97 mm paquete de 1000
17818354 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG Blanco 5,97 mm paquete de 1000
17898454 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG Blanco 8,51 mm paquete de 1000
17888254 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG Blanco 8,51 mm paquete de 1000
17868894 0,439 x 1,75 in De 16 a 8 AWG Blanco 11,15 mm paquete de 1000
17869094 0,645 x 1 in De 12 a 4 AWG Blanco 16,38 mm paquete de 1000
17838994 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG Blanco 16,38 mm paquete de 1000
17808834 0,851 x 1 in De 8 a 1 AWG Blanco 21,62 mm paquete de 1000
17868304 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG Amarillo 5,97 mm paquete de 1000
17868144 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG Amarillo 5,97 mm paquete de 1000
17898164 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG Amarillo 8,51 mm paquete de 1000
17828314 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG Amarillo 8,51 mm paquete de 1000
17859194 0,439 x 1 in De 16 a 8 AWG Amarillo 11,15 mm paquete de 1000
17888974 0,439 x 1,75 in De 16 a 8 AWG Amarillo 11,15 mm paquete de 1000
17899134 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG Amarillo 16,38 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17808734 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174458
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
  • Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
  • Estos manguitos termorretráctiles proporcionan una identificación permanente sin necesidad de pasos adicionales, con lo que son ideales para electricistas, personal de mantenimiento, fabricantes industriales, etc.
  • Leyendas legibles a temperaturas comprendidas entre -55 y 135°C (de -67 a 275°F)
  • Reconocido por UL224
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R4310 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R4300 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL 224
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyolefin
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 16 a 8 AWG
Dimensions (LxW) 0,439 x 1 in
Longitud (imperial) 0.439 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 11,15 mm
Diámetro (imperial) 0.25 in.
Diámetro (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number BM-250-1-312