Learn More
Brady™ Marcadores de cables PermaSleeve™ de calidad comercial para las impresoras M6/M7
Código de producto. 17838994
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1,75 in
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 8 a 1 AWG
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
Código de producto. 17838994
Marca: Brady™ 174477
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
  • Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
  • Estos manguitos termorretráctiles proporcionan una identificación permanente sin necesidad de pasos adicionales, con lo que son ideales para electricistas, personal de mantenimiento, fabricantes industriales, etc.
  • Leyendas legibles a temperaturas comprendidas entre -55 y 135°C (de -67 a 275°F)
  • Reconocido por UL224
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R4310 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R4300 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL 224
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyolefin
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 12 a 4 AWG
Dimensions (LxW) 0,645 x 1,75 in
Longitud (imperial) 0.645 in.
Anchura (imperial) 1.75 in.
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (métrico) 16,38 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number BM-375-175-312