Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. p-7250668
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,444 x 1 in
0,851 x 1,75 in
1,667 x 1,75 in
Calibre de alambre:
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 8 a 1 AWG
Diámetro (imperial):
0,125 in
0,187 in
0,25 in
0,5 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensions (LxW) Calibre de alambre Diámetro (imperial) unitSize
17861599 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG 0,125 in paquete de 100
17871599 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17811519 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG 0,187 in paquete de 100
17891649 0,444 x 1 in De 16 a 8 AWG 0,25 in paquete de 100
17851699 0,851 x 1,75 in De 8 a 1 AWG 0,5 in paquete de 100
17881459 1,667 x 1,75 in De 2 a 500 MCM 1 in paquete de 50
6 options
Código de producto. 17861599
Marca: Brady™ 173610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo termorretráctil PermaSleeve está diseñado para la impresión por transferencia térmica o matriz de puntos y es ideal para la identificación de cables.
  • El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
  • Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
  • Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
  • Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Black
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyolefin
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 22 a 16 AWG
Dimensions (LxW) 0,235 x 1 in
Longitud (imperial) 0.235 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 5.97 mm
Diámetro (imperial) 0,125 in
Diámetro (métrico) 3.18 mm
Alternate Part Number M6-125-1-342-BK