Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Código de producto. 17874186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Cantidad:
3000/paq
6000/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
paquete de 6000
Código de producto. Color Cantidad unitSize
17874186 Azul 3000/paq paquete de 3000
17884186 Verde 3000/paq paquete de 3000
17834396 Rojo 3000/paq paquete de 3000
17824876 Azul 6000/paq paquete de 6000
17844876 Verde 6000/paq paquete de 6000
17874666 Rojo 6000/paq paquete de 6000
17824496 Blanco 3000/paq paquete de 3000
17874406 Blanco 6000/paq paquete de 6000
8 options
Código de producto. 17874186
Marca: GA International AUTC258C13BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent
Color Azul
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 3000/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -76°F to +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +150°C
Dimensions (LxW) 50.8 x 10.16 mm
Longitud (imperial) 0.4 in.
Longitud (métrico) 10.16 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm