missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Descripción
- The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
- Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
- Available in various colors
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Blanco |
| Acabado | Medium Gloss |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?