Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Capillary Column
Código de producto. 10651492 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10651492 25 m cada uno
10134511 50 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10651492 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723411.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria Silano Permabond™
Para utilizar con (aplicación) Análisis de silanos y clorosilanos monoméricos
Intervalo de temperatura De 260 °C a 280 °C
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje Silano Permabond™
Cantidad 1 unidad