Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Silano Permabond™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de silanos y clorosilanos monoméricos |
| Intervalo de temperatura | De 260 °C a 280 °C |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Material de embalaje | Silano Permabond™ |
| Cantidad | 1 unidad |