Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | SE-54-HKW Permabond™ |
| Tipo USP | G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de hidrocarburos halogenados volátiles |
| Intervalo de temperatura | De 300 °C a 320 °C |
| Grosor de película | 1,8 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | SE-54-HKW Permabond™ |
| Mostrar más |