Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-54-HKW GC Capillary Column
Código de producto. 10174601 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10174601 25 m cada uno
10596331 50 m cada uno
2 options
Código de producto. 10174601
Marca: Macherey-Nagel™ 723945.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria SE-54-HKW Permabond™
Tipo USP G36
Para utilizar con (aplicación) Análisis de hidrocarburos halogenados volátiles
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje SE-54-HKW Permabond™
Cantidad 1 unidad