Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Permabond™ SE-52
Código de producto. 10367971 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10367971
Marca: Macherey-Nagel™ 723054.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Permabond™ SE-52
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje Permabond™ SE-52
Cantidad 1 unidad