Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Código de producto. 10718242 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10718242 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10786122 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10601112 10 m 0,25 mm 0,25 μm paquete de 10
10586501 10 m 0,1 mm 0,25 μm cada uno
10033011 10 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10348641 10 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10398301 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10236801 20 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10698801 25 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10368541 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10440512 25 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10556341 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10318641 25 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10576861 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10727472 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10479931 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10469741 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10338021 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10023011 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10796122 50 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10708242 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10092851 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10348211 50 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10065841 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10072961 50 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10216611 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10348021 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
27 options
Código de producto. 10718242
Marca: Macherey-Nagel™ 723341.60
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria FFAP Permabond™
Tipo USP G25, G35
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Ácidos carboxílicos libres
Intervalo de temperatura De 220 °C a 240 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje FFAP Permabond™
Cantidad 1 unidad