Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Código de producto. 10601112 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10601112 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | paquete de 10 |
| 10786122 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10586501 | 10 m | 0,1 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10033011 | 10 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10348641 | 10 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10398301 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10236801 | 20 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10698801 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10368541 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10440512 | 25 m | 0,32 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10556341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10318641 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10576861 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10727472 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10479931 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10469741 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10338021 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10023011 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10796122 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10708242 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10092851 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10348211 | 50 m | 0,32 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10065841 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10072961 | 50 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10216611 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10718242 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10348021 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10601112
Marca: Macherey-Nagel™ 723116.10
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | FFAP Permabond™ |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC), Ácidos carboxílicos libres |
| Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Material de embalaje | FFAP Permabond™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más Mostrar menos |