Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Marca:  Macherey-Nagel™ 723356.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440512
  • 646.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Especificaciones
0,5 mm
0,32 mm
G25, G35
De 220 °C a 240 °C
25 m
1 unidad
Columna capilar para GC
FFAP Permabond™
Análisis de ácidos carboxílicos libres, Ácidos carboxílicos libres
0,1 μm
FFAP Permabond™
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™ > Longitud: 25 m; DI: 0,32 mm, grosor de la película: 0.1um