Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Código de producto. 10348021 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10348021 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10786122 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10601112 10 m 0,25 mm 0,25 μm paquete de 10
10586501 10 m 0,1 mm 0,25 μm cada uno
10033011 10 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10348641 10 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10398301 10 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10236801 20 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10698801 25 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10368541 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10440512 25 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10556341 25 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10318641 25 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10576861 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10727472 25 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10479931 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10469741 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10338021 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10023011 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10796122 50 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10708242 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10092851 50 m 0,32 mm 0,35 μm cada uno
10348211 50 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10065841 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10072961 50 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10216611 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10718242 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 10348021 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723344.60
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria FFAP Permabond™
Tipo USP G25, G35
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Ácidos carboxílicos libres
Intervalo de temperatura De 220 °C a 240 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 60 m
Material de embalaje FFAP Permabond™
Cantidad 1 unidad