Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723344.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,32 mm | |
Columna capilar para GC | |
FFAP Permabond™ | |
De 220 °C a 240 °C | |
30 m | |
1 unidad |
G25, G35 | |
0,5 mm | |
FAME, Ácidos carboxílicos libres | |
0,5 μm | |
FFAP Permabond™ |