Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | FFAP Permabond™ |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ácidos carboxílicos libres, Ácidos carboxílicos libres |
| Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Material de embalaje | FFAP Permabond™ |
| Mostrar más |