Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID
Código de producto. 10778812 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10778812 30 m cada uno
10328021 10 m cada uno
10164511 25 m cada uno
10785932 50 m cada uno
10082891 60 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10778812 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723060.30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
  • Las columnas tienen un diámetro interior de 0,25 mm, un diámetro exterior de 0,4 mm y una película de 0,25 μm de grosor
  • Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm y 60 m
  • Temperatura máxima:
    • 220°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
    • 240 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
  • Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
Temperatura máxima 220 °C (largo plazo), 240 °C (en programa de temperatura)
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Fase polar
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria CW 20 M Permabond™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Análisis de soluciones acuosas, Soluciones acuosas
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material de embalaje Poli(etilenglicol)
Cantidad 1 unidad