Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID
Código de producto. 10164511 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10164511
Marca: Macherey-Nagel™ 723060.25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.25mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
  • Las columnas tienen un diámetro interior de 0,25 mm, un diámetro exterior de 0,4 mm y una película de 0,25 μm de grosor
  • Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm y 60 m
  • Temperatura máxima:
    • 220°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
    • 240 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
  • Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
Temperatura máxima 220 °C (largo plazo), 240 °C (en programa de temperatura)
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Fase polar
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria CW 20 M Permabond™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje Poli(etilenglicol)
Cantidad 1 unidad