Descripción
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
- Las columnas tienen 0,53 mm de diámetro interior y 0,8 mm de diámetro exterior
- Las opciones de película están disponibles en grosores de 0,50 μm, 1,00 μm y 2,00 μm.
- Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m y 30 m
- Temperatura máxima:
- 200°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
- 220 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
- Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 200 °C (largo plazo), 220 °C (en programa de temperatura) |
| Diámetro (métrico) | 0,8 mm |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Fase polar |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | CW 20 M Permabond™ |
| Tipo USP | G16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de soluciones acuosas, Soluciones acuosas |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Mostrar más |