Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares CW 20 M PERMABOND™, DI de 0,53mm
Código de producto. 10491082 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10491082
Brand: Macherey-Nagel™ 723517.30
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñadas para su uso en la cromatografía de gases. Las columnas capilares CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, con DI de 0,53mm, están compuestas de polietilenglicol de 20 000 Da. Estas columnas de fase polar se recomiendan para análisis de disolventes y alcoholes, y son adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
  • Las columnas tienen 0,53 mm de diámetro interior y 0,8 mm de diámetro exterior
  • Las opciones de película están disponibles en grosores de 0,50 μm, 1,00 μm y 2,00 μm.
  • Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m y 30 m
  • Temperatura máxima:
    • 200°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
    • 220 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
  • Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifications
Temperatura máxima 200 °C (largo plazo), 220 °C (en programa de temperatura)
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Fase polar
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria CW 20 M Permabond™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas
Grosor de película 2 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material de embalaje Poli(etilenglicol)
Cantidad 1 unidad
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.