Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares CW 20 M PERMABOND™, DI de 0,53mm
Código de producto. 10246801 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
Grosor de película:
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. 10246801
Marca: Macherey-Nagel™ 723515.25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en la cromatografía de gases. Las columnas capilares CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, con DI de 0,53mm, están compuestas de polietilenglicol de 20 000 Da. Estas columnas de fase polar se recomiendan para análisis de disolventes y alcoholes, y son adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
  • Las columnas tienen 0,53 mm de diámetro interior y 0,8 mm de diámetro exterior
  • Las opciones de película están disponibles en grosores de 0,50 μm, 1,00 μm y 2,00 μm.
  • Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m y 30 m
  • Temperatura máxima:
    • 200°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
    • 220 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
  • Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
Temperatura máxima 200 °C (largo plazo), 220 °C (en programa de temperatura)
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Fase polar
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria CW 20 M Permabond™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Análisis de soluciones acuosas, Soluciones acuosas
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje Poli(etilenglicol)
Cantidad 1 unidad