Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares CW 20 M PERMABOND™, DI de 0,32mm
Código de producto. 10480122 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10480122 10 m 0,35 μm cada uno
10506681 25 m 0,35 μm cada uno
10755932 50 m 0,35 μm cada uno
10716512 10 m 0,5 μm cada uno
10378111 25 m 0,5 μm cada uno
10266941 30 m 0,5 μm cada uno
10082901 50 m 0,5 μm cada uno
10002921 60 m 0,5 μm cada uno
10757662 10 m 0,25 μm cada uno
10757852 25 m 0,25 μm cada uno
10002981 30 m 0,25 μm cada uno
10546341 50 m 0,25 μm cada uno
10682703 60 m 0,25 μm cada uno
13 options
Código de producto. 10480122
Marca: Macherey-Nagel™ 723827.10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en la cromatografía de gases. Las columnas capilares CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, con DI de 0,32mm, están compuestas de polietilenglicol de 20 000 Da. Estas columnas de fase polar se recomiendan para análisis de disolventes y alcoholes, y son adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
  • Las columnas tienen un diámetro interior de 0,32 mm y un diámetro exterior de 0,5 mm, con opciones de película de 0,25 μm, 0,35 μm y 0,50 μm de grosor
  • Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm y 60 m
  • Temperatura máxima:
    • 220°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
    • 240 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
  • Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
Temperatura máxima 220 °C (largo plazo), 240 °C (en programa de temperatura)
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Fase polar
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria CW 20 M Permabond™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Soluciones acuosas
Grosor de película 0,35 μm
Longitud (métrico) 10 m
Material de embalaje Poli(etilenglicol)
Cantidad 1 unidad