Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares CW 20 M PERMABOND™, DI de 0,32mm
Código de producto. 10266941 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10266941 30 m 0,5 μm cada uno
10480122 10 m 0,35 μm cada uno
10506681 25 m 0,35 μm cada uno
10755932 50 m 0,35 μm cada uno
10716512 10 m 0,5 μm cada uno
10378111 25 m 0,5 μm cada uno
10082901 50 m 0,5 μm cada uno
10002921 60 m 0,5 μm cada uno
10757662 10 m 0,25 μm cada uno
10757852 25 m 0,25 μm cada uno
10002981 30 m 0,25 μm cada uno
10546341 50 m 0,25 μm cada uno
10682703 60 m 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10266941 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 723296.30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en la cromatografía de gases. Las columnas capilares CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, con DI de 0,32mm, están compuestas de polietilenglicol de 20 000 Da. Estas columnas de fase polar se recomiendan para análisis de disolventes y alcoholes, y son adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
Recomendadas para análisis de disolventes y alcoholes en cromatografía de gases, y adecuadas para su uso con soluciones acuosas.
  • Las columnas tienen un diámetro interior de 0,32 mm y un diámetro exterior de 0,5 mm, con opciones de película de 0,25 μm, 0,35 μm y 0,50 μm de grosor
  • Disponibles en una variedad de longitudes: 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm y 60 m
  • Temperatura máxima:
    • 220°C en operaciones isotérmicas a largo plazo
    • 240 °C en isotermas cortas en un programa de temperatura
  • Fases similares: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifikationer
Temperatura máxima 220 °C (largo plazo), 240 °C (en programa de temperatura)
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo de funcionalidad/interacción Fase polar
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria CW 20 M Permabond™
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) Análisis de soluciones acuosas, Soluciones acuosas
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material de embalaje Poli(etilenglicol)
Cantidad 1 unidad
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.