Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Series 200 LC Autosampler Syringe
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñada específicamente para instrumental PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (émbolo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida de alto rendimiento |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Tipo de conexión | Estanca a los gases |