Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Código de producto. p-6084926 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tubo para bombas peristálticas
Diámetro (métrico):
1,295 mm
3,175 mm
Material:
Santoprene
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Diámetro (métrico) Material unitSize
15948486 Tubo para bombas peristálticas 1,295 mm Santoprene cada uno
16533192 Tubo para bombas peristálticas 3,175 mm Santoprene cada uno
2 options
Código de producto. 15948486
Marca: Thermo Scientific™ 1320110
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Seleccione consumibles de gran calidad para obtener mayores rendimientos
Elija uno de los siguientes tubos para bombas peristálticas:
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,508, naranja/amarillo, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,381, naranja/verde, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,762, negro/negro, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 0,254, naranja/azul, de PVC
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 1,295, gris/gris, de Santoprene
  • Tubo para bomba peristáltica: diámetro de 3,175, negro/blanco, de Santoprene
Especificaciones
Tipo Tubo para bombas peristálticas
Para utilizar con (equipo) iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series
Material Santoprene
Diámetro (métrico) 1,295 mm