Learn More
Masterflex™ Sistema de bomba peristáltica de velocidad variable ™ L/S
Código de producto. 11719779
Click to view available options
Caudal:
De 2,8 a 280 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11719779
Marca: Masterflex™ 7792710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección. Los sistemas de bomba peristáltica de velocidad variable Masterflex™ L/S™ incluyen carcasa de plástico ABS apilable y resistente a salpicaduras.
Pantalla digital con unidad de accionamiento, sistema de bomba multicanal L/S y paquete de 4 conjuntos de tubos de dos secciones Tygon Lab, 90-260 V y 50/60 Hz, 216 mm × 254 mm × 216 mm, de 1 a 100 rpm, caudal de 0,06 a 480 ml/min Masterflex
Especificaciones
temp. Velocidad variable digital
Amperaje 1,8 A a 115 V, 1,2 A a 230 V
Velocidad motor De 1 a 100 r. p. m.
Caudal De 2,8 a 280 ml/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 8,5 in
Altura global (métrico) 21,59 cm
Longitud global (imperial) 13,75 in
Longitud global (métrico) 34,9 cm
Anchura total (imperial) 8,3 in
Anchura global (métrico) 21,08 cm
Clasificación de carcasa IP33
N.º de etapas 4 canales