Learn More
Watson-Marlow Bombas de la serie 120 con cabezal de bomba
Código de producto. 12446260
Click to view available options
Caudal:
0.003 a 54 mL/min.
De 0,0001 a 36 mL/min
De 0,001 a 170 ml/min a 30 psi
De 0.001 a 120 mL/min.
De 0.002 a 190 mL/min.
Cabezal de bomba:
Cabezal de bomba con tapa abatible 114DV
Cabezal de bomba de 3 canales
Cabezal de bomba de cambio rápido 102R
Cabezal de bomba de dos canales
Cabezal de bomba monocanal 400D1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12446260
Marca: Watson-Marlow 010.6131.M30
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las bombas de la serie 120 son pequeñas y apilables, lo que ahorra un valioso espacio en instalaciones de salas blancas, LAF y cabinas de bioseguridad, capaces de caudales de hasta 190 mL/min.
  • La serie 120 es la bomba perfecta para maximizar el rendimiento en aplicaciones de fermentación y cultivo celular. Ultra compacto y apilable para múltiples alimentaciones, como control de pH, antiespumante, adición de nutrientes y tampón, la 120 ofrece la combinación ideal de tamaño y tecnología para optimizar su proceso. La bomba de la serie 120 se adapta perfectamente a los sistemas de un solo uso. El cambio de tubo sin errores lleva solo unos segundos.
  • Los procesos biofarmacéuticos requieren un bombeo preciso y repetible que sea fácil de validar. Con un rango de velocidad excepcional de 2000:1, la bomba de la serie 100 ofrece la flexibilidad y la pureza tan vitales para los ensayos de fármacos. Un bloqueo del teclado protege sus parámetros de bombeo para un rendimiento constante y repetible.
  • Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
  • Cabezal de bomba de dos rodillos y un solo canal 120R para tubos continuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP31
Caudal De 0,0001 a 36 mL/min
Presión máxima 30 psi
Motor Speed 0.01 to 100 rpm
Modelo 120S/DM3
Cabezal de bomba Cabezal de bomba de 3 canales
Tensión 90/264 V