missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peripherin Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 1H10B3, Proteintech

Código de producto. 16808085 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16808085 20 μL 20 microlitros
16898075 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16808085

Marca: Proteintech 663171IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peripherin is a 57kD type III intermediate filament that is a specific marker for peripheral neurons, including enteric ganglion cells. Peripherin is expressed in the developing peripheral nervous system and is highly enriched in neuronal derivatives of the neural crest. Peripherin offers an advantage over other neural markers, such as S100 and NSE in that it does not stain chrmaffin cell types.

Especificaciones

Antígeno Peripherin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1H10B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PRPH
N.º de referencia del gen P21807, P41219
Alias de gen NEF4, Neurofilament 4, Peripherin, PRPH, PRPH1
Símbolos de los genes PRPH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peripherin Fusion Protein Ag11116
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100152434, 24688, 5630
Especies diana Pig, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.