missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peripheral Node Addressin Antibody (MECA-79R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-78792AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peripheral Node Addressin Monoclonal specifically detects Peripheral Node Addressin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
| Peripheral Node Addressin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MECA-79R | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| MECA-79, Peripheral Node Addressin, PNAd | |
| Mouse lymph node stromal cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido